Learn More
Cytiva Colonnes HiTrap™ Octyl FF
Code produit 11515035 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 x 1 ml
5 x 5 ml
Volume du lit:
1 ml
5 ml
Diamètre (métrique) interne:
7 mm
16 mm
Débit:
lt; 1 ml/min
lt; 5 ml/min
Conditionnement:
5 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Volume du lit Diamètre (métrique) interne Débit Conditionnement
11515035 5 x 5 ml 5 ml 16 mm lt; 5 ml/min 5 pièces
10722817 5 x 1 ml 1 ml 7 mm lt; 1 ml/min 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11515035 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 17519601
 Article restreint
En stock
Colonnes pré-conditionnées pour des séparations pratiques et rapides
  • Conception flexible pour une utilisation avec une seringue, une pompe péristaltique ou un système de chromatographie
  • Disponible en formats 1 ml et 5 ml
  • Débits élevés et hautes capacités
  • Facilité de mise à l’échelle grâce à la connexion de colonnes en série
  • Débits maximums : 4 mL/min pour les colonnes de 1 mL et 20 mL/min pour les colonnes de 5 mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Volume du lit 5 ml
Diamètre (impériale) interne 0,629 in
Diamètre (métrique) interne 16 mm
Type de produit HiTrap Octyl FF
Débit lt; 5 ml/min
À utiliser avec (application) Pour la sélection des conditions de sélectivité, de liaison et d’élution, ainsi que les purifications à petite échelle
Quantité 5 x 5 ml
Hauteur (impériale) 0,984 in
Hauteur (métrique) 25 mm
Type de ligand Octyl
Matériau Polypropylène
Type de milieu Octyl Sepharose 4 Fast Flow
Pression max. 5 bar [0,5 MPa] (70 psi)
Granulométrie 45 à 165 μm
Plage de pH 3 à 13
Type de support Agarose réticulé à 4°%
Conditions de stockage 4deg;C à 30deg;C, éthanol à 20 %