Learn More
Cytiva™ Colonnes pré-conditionnées HiTrap™ Protein G HP
Code produit 11778438 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité de liaison:
125 mg d’IgG humaine/colonne
25 mg d’IgG humaine/colonne
Quantité:
1 boîte
2 Paquets
5 Paquets
À l’unité
Conditionnement:
1 pièce
1mL
2 pièces
5 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité de liaison Quantité Conditionnement
11778438 125 mg d’IgG humaine/colonne À l’unité 1 pièce
10185894 25 mg d’IgG humaine/colonne 5 Paquets 5 pièces
10319494 25 mg d’IgG humaine/colonne 2 Paquets 2 pièces
11584895 125 mg d’IgG humaine/colonne 5 Paquets 5 pièces
15142856 25 mg d’IgG humaine/colonne 1 boîte 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11778438 Fournisseur Cytiva™ Code fournisseur 17040501
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
À utiliser pour des séparations rapides et faciles des IgG provenant de différentes espèces et sous-classes. Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ Protéine G HP Les colonnes pré-remplies sont pré-remplies de protéine G Sepharose™ .
  • Préemballé avec de la protéine G Sepharose Haute performance
  • Capacité de liaison : 25 mg d'IgG humaine/colonne
  • Pression maximale : 3 bars
  • Matériau des colonnes : PP
  • Pour une utilisation avec une seringue, une pompe péristaltique ou un système de chromatographie
  • Colonnes de 1 et 5 ml
Milieux de culture
  • Ligand : Protéine G recombinante dépourvue de région de liaison à l’albumine
  • Matrice : agarose à 6 % fortement réticulée
  • Taille moyenne des particules : 34 μm
  • Plage de stabilité du pH : 3 à 9
Colonnes de 1 ml
  • Dimensions du lit : 7 x 25 mm
  • Vitesse d'écoulement : < 4 mL/min.
Colonnes de 5 ml
  • Dimensions du lit : 16 x 25 mm
  • Vitesse d'écoulement : < 20 mL/min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Colonnes pré-remplies
Capacité de liaison 125 mg d’IgG humaine/colonne
Diamètre (métrique) de la colonne intérieure 16 mm
Diamètre (impériale) de la colonne intérieure 0,62 in
Débit <20°ml/min.
Volume (métrique) du lit 5 ml
À utiliser avec (application) Conçues pour une utilisation avec une seringue, une pompe péristaltique ou un système de chromatographie
Description Les colonnes HiTrap Protéine G HP sont préconditionnées pour la purification préparative à usage général d’anticorps monoclonaux et polyclonaux de la plupart des espèces, y compris le rat.
Tampon de stockage 20 % d’éthanol
Contenu et stockage 4°C à 30°C
Quantité À l’unité
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • HiTrap Protein G HP 5 ml
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P235-Tenir au frais.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanol