Learn More
Cytiva Colonnes pré-conditionnées HiTrap™ Protein G HP
Code produit 15142856 Tous les produits Cytiva Produits
Change view
Click to view available options
Capacité de liaison:
125 mg d’IgG humaine/colonne
25 mg d’IgG humaine/colonne
Diamètre (impériale) de la colonne intérieure:
0,27 in
0,62 in
Débit:
<4 ml/min
>20°ml/min.
> 4°ml/min
Volume (métrique) du lit:
1 mL
5 ml
Conditionnement:
1 pièce
1mL
2 pièces
5 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité de liaison Diamètre (impériale) de la colonne intérieure Débit Volume (métrique) du lit unitSize
15142856 25 mg d’IgG humaine/colonne 0,27 in <4 ml/min 1 mL 1mL
10185894 25 mg d’IgG humaine/colonne 0,27 in <4 ml/min 1 mL 5 pièces
11778438 125 mg d’IgG humaine/colonne 0,62 in >20°ml/min. 5 ml 1 pièce
10319494 25 mg d’IgG humaine/colonne 0,27 in > 4°ml/min 1 mL 2 pièces
11584895 125 mg d’IgG humaine/colonne 0,62 in >20°ml/min. 5 ml 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15142856 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 29048581
Edge
Utilisez pour la séparation rapide et facile des IgG de différentes espèces et sous-classes. Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ Protéine G HP Les colonnes pré-emballées sont pré-emballées avec de la protéine G. Sepharose™ .
  • Préemballé avec de la protéine G Sepharose haute performance
  • Capacité de liaison : 25 mg d’IgG humaine/colonne
  • Pression maximale : 3 bares
  • Matériau des colonnes : PP
  • Pour une utilisation avec une seringue, une pompe péristaltique ou un système de chromatographie
  • Colonnes de 1 et 5 ml
Milieux de culture
  • Ligand : protéine G recombinante absente de la région de liaison à l’albumine
  • Matrice : agarose à 6 % fortement réticulée
  • Taille moyenne des particules : 34 μm
  • Plage de travail de la stabilité du pH : 3 à 9
Colonnes de 1 ml
  • Dimensions du lit : 7 x 25 mm
  • Débit : < 4 ml/min
Colonnes de 5 ml
  • Dimensions du lit : 16 x 25 mm
  • Débit : < 20 ml/min
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Colonnes pré-remplies
Capacité de liaison 25 mg d’IgG humaine/colonne
Diamètre (métrique) de la colonne intérieure 7 mm
Diamètre (impériale) de la colonne intérieure 0,27 in
Débit <4 ml/min
Volume (métrique) du lit 1 mL
À utiliser avec (application) Conçues pour une utilisation avec une seringue, une pompe péristaltique ou un système de chromatographie
Description Les colonnes HiTrap Protéine G HP sont préconditionnées pour la purification préparative à usage général d’anticorps monoclonaux et polyclonaux de la plupart des espèces, y compris le rat.
Tampon de stockage 20 % d’éthanol
Contenu et stockage 4°C à 30°C
Quantité 1 boîte