Learn More
Cytiva Colonnes IEX XL HiTrap™ SP Sepharose
Code produit 10480705 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 mL
5 mL
Quantité:
1 x 5 ml
5 x 5 ml
Conditionnement:
5 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Quantité Conditionnement
10480705 1 mL 1 x 5 ml 5 pièces
11565025 5 mL 5 x 5 ml 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10480705 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 17516001
 Article restreint
En stock
Optimisée pour une capture rapide et pratique des protéines à petite échelle
  • Conçue pour une utilisation avec une seringue, une pompe péristaltique ou un système de chromatographie
  • Pour les séparations de groupes, les concentrations et le nettoyage des échantillons
  • Pratique et abordable pour des séparations rapides et faciles, seules ou connectées en série
  • Capacités de liaison élevées avec débits élevés
  • Les milieux sont constitués de longues chaînes de dextrane couplées à une matrice agarose robuste et fortement réticulée à 6 %
  • Les chaînes de dextrane augmentent l’exposition des groupes chargés pour des capacités de chargement élevées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description HiTrap SP XL
Diamètre (impériale) de la colonne intérieure 0,2 in
Débit <4 ml/min.
À utiliser avec (application) Les colonnes HiTrap SP XL sont des échangeurs de cations forts préconditionnés avec milieux SP Sepharose XL, optimisés pour la capture rapide et pratique des protéines à petite échelle à l’aide de la chromatographie à échange d’ions (IEX).
Contenu et stockage 4°C à 30°C, 0,2 M d’acétate de sodium contenant 20 % d’éthanol
Diameter (Metric) Inner Column 7 mm
Volume (métrique) 1 mL
Quantité 1 x 5 ml
compliance-icons
Identifiant produit
  • HiTrap SP XL 1 ml, 5 x 1 ml
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P235-Tenir au frais.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol