Learn More
Cytiva Colonnes IEX XL HiTrap™ SP Sepharose
Code produit 11565025 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 mL
5 mL
Quantité:
1 x 5 ml
5 x 5 ml
Conditionnement:
5 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Quantité Conditionnement
11565025 5 mL 5 x 5 ml 5 pièces
10480705 1 mL 1 x 5 ml 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11565025 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 17516101
 Article restreint
Expédition estimée: 03-11-2026
Optimisée pour une capture rapide et pratique des protéines à petite échelle
  • Conçue pour une utilisation avec une seringue, une pompe péristaltique ou un système de chromatographie
  • Pour les séparations de groupes, les concentrations et le nettoyage des échantillons
  • Pratique et abordable pour des séparations rapides et faciles, seules ou connectées en série
  • Capacités de liaison élevées avec débits élevés
  • Les milieux sont constitués de longues chaînes de dextrane couplées à une matrice agarose robuste et fortement réticulée à 6 %
  • Les chaînes de dextrane augmentent l’exposition des groupes chargés pour des capacités de chargement élevées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description HiTrap SP XL
Diamètre (impériale) de la colonne intérieure 0,6 in
Débit <20 mL/min.
À utiliser avec (application) Les colonnes HiTrap SP XL sont des échangeurs de cations forts préconditionnés avec milieux SP Sepharose XL, optimisés pour la capture rapide et pratique des protéines à petite échelle à l’aide de la chromatographie à échange d’ions (IEX).
Contenu et stockage 4°C à 30°C, 0,2 M d’acétate de sodium contenant 20 % d’éthanol
Diameter (Metric) Inner Column 16 mm
Volume (métrique) 5 mL
Quantité 5 x 5 ml
compliance-icons
Identifiant produit
  • HiTrap SP XL 5 ml, 5 x 5 ml
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 18% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.