Learn More
Cytiva Colonne HiTrap™ Streptavidin HP
Artikelnummer. 10196464 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantité:
5 x 1 ml
Pakningsstørrelse:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantité Pakningsstørrelse
10196464 5 x 1 ml 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10196464 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 17511201
 Article restreint
En stock
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Indeholder
Notice d’utilisation complète et optimisation des méthodes, ainsi qu’une variété de connecteurs pour les seringues, pompes péristaltiques et systèmes de chromatographie
Pour des purifications préparatives rapides et faciles, seules ou connectées en série. Les colonnes HiTrap™ Streptavidin HP sont des colonnes pré-conditionnées pratiques et fiables.
Pré-conditionnées avec le milieu haute performance Streptavidin Sepharose™, qui exploite les interactions fortes de la biotine et de la streptavidine, ainsi que les interactions légèrement plus faibles de 2-iminobiotine et streptavidine
  • Conçues pour une utilisation avec une seringue, une pompe péristaltique ou un système de chromatographie
  • Capacité de liaison de la Streptavidine : > 300nmol de biotine/ml de milieu ; 6mg de BSA biotinylé/ml de milieu
  • Stable (à long terme) dans la gamme de pH de 2-10,5
  • Granulométrie moyenne : 34 μm
Ordreinfo
vendues en packs de 5 colonnes de 1 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Quantité 5 x 1 ml
Débit < 4°ml/min
Granulométrie 34 μm
À utiliser avec (équipement) Seringue, pompe péristaltique ou système de chromatographie liquide tel que la conception AKTAtrade; ou le système FPLC
Volume du lit 1 ml
Type de produit Sephacryl Rubrique RH
Diamètre (métrique) interne 0,7cm
À utiliser avec (application) Purification, isolement ou élimination de substances biotinylées, telles que les protéines marquées à la biotine
Hauteur (impériale) 0,98 in
Hauteur (métrique) 2,5cm
Matériau Polypropylène
Pression max. 42 psi
Plage de pH 4 à 9 (long terme), 2 à 10,5 (court terme)
Type de support 6°% d’agarose hautement réticulé
Type d’échantillon Protéines et biomolécules biotinylées
Contenu et stockage 4° à 8°C
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HiTrap Streptavidin 1 ml
Signalord
  • Attention
Farekategori
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Faresætning
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Sikkerhedssætning
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/et de manutention/ antidéflagrant.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P235-Tenir au frais.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.