Learn More
Cytiva Colonnes pré-conditionnées HiTrap™ TALON™ Crude
Code produit 11618893 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 x 1 ml
5 x 1 ml
5 x 5 ml
Conditionnement:
1mL
5 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11618893 5 x 1 ml 5 pièces
12034118 5 x 5 ml 5 pièces
15147946 1 x 1 ml 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11618893 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 28953766
 Article restreint
En stock
Pour la purification de protéines recombinantes marquées à l’histidine par chromatographie d’affinité sur ions métalliques immobilisés. Les colonnes pré-conditionnées Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ TALON™ Crude offrent un milieu à base de cobalt permettant la purification des protéines en conditions natives ou dénaturantes.
Milieu IMAC à base de cobalt offrant une sélectivité différente par rapport aux milieux chargés en nickel. Permet la purification de protéines dans des conditions natives ou dénaturantes et peut être utilisé avec des systèmes d’expression procaryotes et eucaryotes.
  • Préemballés avec milieux de chromatographie à base de cobalt
  • Capacité de liaison d'environ 7 mg MBP
  • Pression maximale : 3 bars
  • Matériau des colonnes : PP
  • Compatible avec les tampons couramment utilisés, il se régénère facilement avec du NaOH à 0,5 M
  • Colonnes de 1 et 5 ml
Milieux de culture
  • Ligand : TALON™ Superflow Cobalt-IMAC
  • Matrice : agarose à 6 % fortement réticulée
  • Taille moyenne des particules : 60 à 160 μm
  • Plage de fonctionnement pour la stabilité du pH : 3 à 12
Colonnes de 1 ml
  • D.I. de colonne : 7 mm
  • Vitesse d’écoulement : 1 à 4 ml/min
Colonnes de 5 ml
  • D.I. de colonne : 16
  • Vitesse d’écoulement : 5 à 20 ml/min
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 5 x 1 ml
À utiliser avec (application) Pour la purification de protéines recombinantes marquées à l’histidine par chromatographie d’affinité par métal immobilisé, compatibles avec des tampons couramment utilisés et facilement régénérées avec du NaOH 0,5 M
Conditions de stockage 4°C à 8°C
Capacité de liaison Jusqu’à 20 mg de protéine1 marquée à l’histidine
Diamètre (impériale) interne 0,27 in
Type de produit Colonne pré-conditionnée HiTrap Talon Crude
Diamètre (métrique) interne 0,7 cm
Débit 1 à 4 ml/min
Granulométrie 60 à 160 μm
Matériau PP
Pression max. 3 bar
Matrice 6°% d’agarose réticulé
Plage de pH 3 à 12
Tampon de stockage 20 % d’éthanol
Type de ligand Talon Superflow Cobalt-IMAC
Quantité d’emballage 5 x 1 ml
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • HiTrap TALON crude, 1 ml, 5 x 1 ml
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • EUH208-Contient cobalt. Peut produire une réaction allergique.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/de manutention/ antidéflagrant.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P235-Tenir au frais.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanol, Methanol, Cobalt