Learn More
PEPperCHIP™ Microarray d’Env gp160 de VIH-1
Description
- Contenu de la microarray : Glycoprotéine d’enveloppe (Env) gp160 de type VIH 1 clivée en 2 chaînes : Protéine de surface gp120 et protéine transmembranaire gp41
- Longueur/chevauchement des peptides : 15 aa/ 14 aa
- Nombre de peptides : 856 imprimés en double et peptides de contrôle HA, polio et c-Myc
Spécification
Spécification
| Revêtement | PEPperSlide™ PEGMA/PMMA |
| Description | 3 copies de matrice par microréseau |
| Quantité | 1 lame |
| Méthode de fixation | Synthèse de peptides combinatoires par impression laser d’acides aminés |
| Épaisseur (métrique) | 1 mm |
| Certifications/Conformité | ISO 9001:2015 |
| Couleur | Transparent |
| État réglementaire | RUO |
| Code-barres | Code-barres individuel pour chaque microarray |
| Matériau | Verre microscopique |
| Afficher plus |