missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ HIV-1 Gag p24 DuoSet ELISA

Code produit 30021824
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit (5 plaques)
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30021824 1 kit (5 plaques) 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30021824 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur DY736005

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

ELISA kits are ideal for the quantification of target antigens in tissue extracts, serum and cell culture.

The HIV-1 Gag p24 DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies viral HIV-1 Gag p24.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Plage de dosage 15.60 - 1000 pg/mL
Type de produit Solid Phase Sandwich ELISA
À utiliser avec (application) ELISA
Identification génétique (Entrez) 155030
Espèces hôtes Viral
Quantité 1 kit (5 plaques)
Conditions de stockage Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date.
Cible HIV-1 Gag p24
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.