Learn More
HJ 1189-2021 Étiqueté PAH Mélange 691 2000 μg/mL dans l'acétone, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Acenaphthene D10∣Chrysene D12∣Naphthalene D8∣Phenanthrene D10 |
| CAS | 15067-26-2, 1719-03-5, 1146-65-2, 1517-22-2 |
| Solvant ou matrice | Acetone |
| Quantité | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Acenaphthene D10 2000 μg/mL∣Chrysene D12 2000 μg/mL∣Naphthalene D8 2000 μg/mL∣Phenanthrene D10 2000 μg/mL |