Learn More
HJ 713, HJ 714-2014, HJ 735, HJ 736-2015 Mélange de normes internes de COV 118 2000 μg/mL dans le méthanol, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,2-Dichlorobenzene D4∣Methylene chloride D2 |
| CAS | 2199-69-1, 1665-00-5 |
| Solvant ou matrice | Méthanol |
| Quantité | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 1,2-Dichlorobenzene D4 2000 μg/mL∣Methylene chloride D2 2000 μg/mL |