Learn More
HJ 715-2014 Mélange de normes internes pour circuits imprimés 106 10 μg/mL dans le n-hexane, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30321496
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30321496 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30321496 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA50000106HE
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3,4,4',5-Pentachlorobiphenyl-2',3',5',6'-D4∣2,4,4'-Trichlorobiphenyl-2',3',5',6'-D4
CAS 1219799-24-2, 1219799-32-2
Solvant ou matrice n-Hexane
Quantité 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2,3,4,4',5-Pentachlorobiphenyl-2',3',5',6'-D4 10 μg/mL∣2,4,4'-Trichlorobiphenyl-2',3',5',6'-D4 10 μg/mL