Learn More
HJ 805-2016 Mélange étalon interne SVOC sans 1,4-dichlorobenzène D4 4000 μg/mL dans le dichlorométhane, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Acenaphthene D10∣Chrysene D12∣Naphthalene-d8∣Perylene D12∣Phenanthrene D10 |
| CAS | 15067-26-2, 1719-03-5, 1520-96-3, 1517-22-2 |
| Solvant ou matrice | Dichloromethane |
| Quantité | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Acenaphthene D10 4000 μg/mL∣Chrysene D12 4000 μg/mL∣Naphthalene-d8 4000 μg/mL∣Perylene D12 4000 μg/mL∣Phenanthrene D10 4000 μg/mL |