Learn More
HJC0350, MedChemExpress
Code produit. 16456886
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Code produit. 16456886
Marque: Medchem Express HY15702
MedChemExpress HJC0350 is a potent and specific EPAC2 antagonist with an IC50 of 0.3 μM.
HJC0350 is a potent and specific EPAC2 antagonist with an IC50 of 0.3 μM.
Spécification
Nom chimique ou matériau HJC0350
CAS 885434-70-8
Couleur Rose
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C15H19NO2S
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 33.33 mg/mL (120.16 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(N1C(C)=CC(C)=C1)(C2=C(C)C=C(C)C=C2C)=O
Poids moléculaire (g/mol) 277.38
Poids de la formule 277.38
Pourcentage de pureté 99.52%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.