Learn More
Cole-Parmer™ Manteau de chauffage de la fiole/entonnoir de la série HM-200 avec contrôleur
Code produit 11532704
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
2000 à 5000 ml
500 à 1000 ml
Puissance:
240 W
600 W
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Puissance Conditionnement
11532704 2000 à 5000 ml 600 W -
11522704 500 à 1000 ml 240 W 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11532704 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 3610115
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1395.00€
    1264.20€ / 1 pièces
    Économisez 130.80€
    9% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 29-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le manteau de chauffage à fiole/cheminée de la série HM-200 possède une ouverture à sa base qui peut accueillir une grande variété de fioles et 60° cheminées.
Convient aux entonnoirs à 60°C, aux flacons à fond rond ou en forme de poire. Le chauffe-ballon électrique anti-éclaboussures Electrothermal™ série EMX est conçu pour accueillir une large gamme de flacons et de tailles d’entonnoirs pour une plus grande flexibilité. Le revêtement en acier inoxydable sur l’élément chauffant offre une protection électrique et mécanique supplémentaire contre les déversements et facilite le nettoyage.
  • Conçu pour accueillir une large gamme de flacons et de tailles d’entonnoirs pour une plus grande flexibilité.
  • Le revêtement en acier inoxydable sur l’élément chauffant offre une protection électrique et mécanique supplémentaire contre les déversements et facilite le nettoyage.
  • L’ouverture du fond permet d’accueillir des flacons à fond rond et en forme de poire, ainsi que des entonnoirs à 60° de différents diamètres
  • Capacité comprise entre 500 ml et 5 litres
  • L’élément chauffant en forme de serpentin, suspendu à l’intérieur d’une cartouche d’isolation thermique, fournit un transfert et un maintien optimaux de la chaleur
  • Boîtier extérieur “froid au toucher”
  • Température maximale de l’élément : 450°C
  • Régulateur d’énergie intégré
  • Cartouche chauffante isolante remplaçable
  • Témoins lumineux pour le fonctionnement de l’alimentation et du chauffage
  • Boîtier extérieur en polypropylène résistant aux produits chimiques
  • Fusibles doubles pour davantage de sécurité
  • Revêtement en acier inoxydable mis à la terre pour une protection supplémentaire contre les déversements
  • Support pour tiges de support de 1,3 cm
  • Tiges de support non incluses
Spécification
Capacité De 2000 à 5000 mL (67,6 à 169,1 oz)
Capacité (métrique) 2000 à 5000 ml
À utiliser avec Flacons
Dimensions (L x l x H) 400 x 350 x 190 mm
Tension 230 V
Matériau de revêtement Grille en acier inoxydable
Détails du bloc d’alimentation Prises UK et EU
Puissance 600 W
Poids (métrique) à l’expédition 5.96 kg
Type de produit Chauffe-ballon
max. (métrique) 450°C
Capacité (impériale) 67,6 à 169,1 oz
Fréquence 50/60 Hz