Learn More
Cole-Parmer™ Manteaux chauffants série HM-200
Code produit 17803345
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
Taille maximale du flacon : 2 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
17803345 Taille maximale du flacon : 2 000 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17803345 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 3600222
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1125.00€
    1032.60€ / 1 pièces
    Économisez 92.40€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 21-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La cartouche d'isolation thermique assure un transfert de chaleur maximal.
  • Le boîtier en polypropylène résistant aux produits chimiques est sans danger au toucher.
Chauffer rapidement et en toute sécurité des ballons à fond rond à 450 °C (842 °F). Ces manchons chauffants simples d'utilisation sont dotés d'un régulateur de puissance intégré avec des graduations de 1 à 10 pour une répétabilité optimale. Un voyant ambré « chauffage en marche » et un voyant transparent « alimentation en marche » indiquent lorsque le manchon chauffant est utilisé. L'élément chauffant spiralé remplaçable, suspendu à l'intérieur d'une cartouche thermo-isolante, assure un transfert de chaleur et un support optimaux. Des fentes de ventilation uniques et une isolation en fibres céramiques permettent de maintenir l'extérieur en polypropylène résistant aux produits chimiques à une température fraîche même pendant son utilisation. Un écran de mise à la terre et des fusibles doubles assurent une sécurité accrue.
Spécification
Capacité Taille maximale du flacon : 2 000 ml
Description Chauffe-ballon
Capacité (métrique) 2000 mL
Profondeur (impériale) 15,75 in
À utiliser avec Flacons
Hauteur (impériale) 7,5 in
Tension 230 VCA
Comprend Cordon d’alimentation avec prise pour le Royaume-Uni.
Matériau Polypropylène (PP)
Nombre de puits 1
Largeur (impériale) 13,75 in
Type de produit Chauffe-ballon
max. (métrique) 450°C
Température (impériale) 842 °F
Fréquence 50/60 Hz