Learn More
Cole-Parmer™ Chauffage extracteur multiposition série HM-200
Description
- Un système de ventilation unique permet de maintenir le boîtier « froid au toucher ».
- Chauffez vos solutions simultanément dans chaque position.
- Sa construction robuste permet un fonctionnement continu des manteaux, comme l'exigent les tests d'extraction de routine.
- Le réglage de la chaleur sur ces manchons d'extraction multipositions est simple grâce aux commandes électroniques à semi-conducteurs intégrées.
- Ces unités acceptent les flacons à fond rond d'une capacité de 100 à 1000 mL.
- Choisissez un extracteur de chaleur en fonction de la taille de votre flacon.
- Les réchauffeurs à extraction sont dotés d'un élément chauffant indépendant par manchon, ce qui permet de chauffer simultanément des liquides ayant des points d'ébullition différents.
- Chaque élément chauffant possède son propre bouton de commande et un voyant marche/arrêt, et peut atteindre une température maximale de 450 °C (842 °F).
- Le panneau de commande est séparé en toute sécurité des éléments chauffants par un espace d'air bien ventilé.
- Un élément chauffant en quartz est logé dans une cartouche thermiquement isolée pour un remplacement facile, prolongeant ainsi la durée de vie du radiateur.
- Les surfaces en aluminium thermolaqué et le couvercle supérieur en polypropylène assurent une bonne résistance chimique et un nettoyage facile.
Certifications
CE
Garantie
1 an pièces et main-d’œuvre
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | CE |
| Capacité | 500 mL (16,9 oz) |
| Conception | Boîtier en polypropylène |
| Capacité (métrique) | 500 ml |
| Profondeur (impériale) | 10,25 in |
| Profondeur (métrique) | 26 cm |
| À utiliser avec | Flacons (6 x 500 mL) |
| Hauteur (impériale) | 3,5 in |
| Hauteur (métrique) | 8,9 cm |
| Tension | 230 V |
| Afficher plus |