Description
Effectuez des coupes en paraffine haute qualité sans fil d’alimentation grâce au microtome rotatif robuste Thermo Scientific™ HM 325. Le HM 325 possède une fonction de rétraction au niveau de la course de retour pour protéger l’échantillon et une fonction d’avance rapide manuelle pour un travail rapide.
- Tête d’orientation zéro à une main
- Bouton de réglage rapide
- Compteur de coupes
- Guidage par rails pour le porte-couteau
- Le grand bac à déchets facile à nettoyer s’étend sous le porte-lames
Informations de commande :
- Le porte-lame / porte-couteau doit être commandé séparément, sauf si l’ensemble complet est acheté.
Inclut :
- Outils standard
- Couvercle en aluminium brossé (plaques de protection supplémentaires personnalisées disponibles)
- Housse de protection
- Manuel d’utilisation
- 902100A comprend également une pince à cassette universelle (715020S) et un porte-lames jetable E (705800)
- 902100ER comprend également une pince à cassette universelle (715020S) et un porte-lames jetable ER (705830)
Specifications
Specifications
| Description | Boîtier E pour microtome rotatif HM 325 |
| Type de produit | Microtome rotatif |
| Comprend | Porte-lame E |
| Profondeur (impériale) | 19 in |
| Profondeur (métrique) | 49 cm |
| Hauteur (impériale) | 11 in. |
| Hauteur (métrique) | 28 cm |
| Largeur (impériale) | 16.5 in. |
| Largeur (métrique) | 42 cm |
| Poids (impériale) | 51 lb. |
| Show More |