Learn More
Epredia™ Microtome rotatif HM 325
Code produit 15348501 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Porte-lame E
S/O
Support de lame ER
Conditionnement:
1 pack
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Conditionnement
15348501 Support de lame ER 1 pièce
15340735 Porte-lame E 1 pack
12052999 S/O 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15348501 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur 902100ER
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15505.00€
    12106.44€ / 1 pièces
    Économisez 3398.56€
    21% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 30-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Effectuez des coupes en paraffine haute qualité sans fil d’alimentation grâce au microtome rotatif robuste Epredia™ HM 325.
  • Tête d’orientation zéro à une main
  • Bouton de réglage rapide
  • Compteur de coupes
  • Guidage par rails pour le porte-couteau
  • Le grand bac à déchets facile à nettoyer s’étend sous le porte-lames
Informations de commande :
  • Le porte-lame / porte-couteau doit être commandé séparément, sauf si l’ensemble complet est acheté.
Inclut :
  • Outils standard
  • Couvercle en aluminium brossé (plaques de protection supplémentaires personnalisées disponibles)
  • Housse de protection
  • Manuel d’utilisation
  • 902100A comprend également une pince à cassette universelle (715020S) et un porte-lames jetable E (705800)
  • 902100ER comprend également une pince à cassette universelle (715020S) et un porte-lames jetable ER (705830)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Boîtier ER pour microtome rotatif HM 325
Type de produit Microtome rotatif
Comprend Support de lame ER
Profondeur (impériale) 19 in
Profondeur (métrique) 49 cm
Hauteur (impériale) 11 in
Hauteur (métrique) 28 cm
Largeur (impériale) 16,5 in
Largeur (métrique) 42 cm
Poids (impériale) 51 lb.
Poids (métrique) 23 kg