Learn More
Epredia™ Microtome rotatif électronique HM 340E
Code produit 15370735 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Microtome rotatif
Comprend:
Emballage standard
Emballage standard avec support E 705800
Pack standard avec porte-tubes ER 705830
Conditionnement:
1 pack
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Comprend Conditionnement
15370735 Microtome rotatif Pack standard avec porte-tubes ER 705830 1 pack
10076358 Microtome rotatif Emballage standard 1 pièce
15350735 Microtome rotatif Emballage standard avec support E 705800 1 pack
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15370735 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur 905190ER
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19110.00€
    14923.36€ / Pack de 1
    Économisez 4186.64€
    21% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 30-11-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Conçu pour la précision et la stabilité donnant des rubans de qualité, même pour les coupes en paraffine difficiles à effectuer, le microtome électronique Epredia™ HM 340E est un microtome rotatif électronique conçu de manière ergonomique avec une technologie d’avancée à moteur pas à pas pour une précision et une stabilité qui assurent des résultats de coupe supérieurs.
  • Utilisation rapide, sûre et confortable
  • Rétraction réglable
  • Avancée de l’échantillon (l’échantillon avance vers le couteau)
  • Tête non orientable
  • Guidage par rails
  • Le tableau de commande par menus peut être utilisé d’un côté ou de l’autre de l’instrument
  • Épaisseur de coupe de 0,5 à 100 μm
Informations de commande :
  • Le porte-lame / porte-couteau doit être commandé séparément, sauf si l’ensemble complet est acheté.
Inclut :
  • Outils standard
  • Couvercle en aluminium brossé
  • Housse de protection
  • Manuel d’utilisation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Microtome rotatif
Comprend Pack standard avec porte-tubes ER 705830
Gamme de coupe 0,5 à 100 μm
Profondeur (impériale) 20,5 in
Profondeur (métrique) 52 cm
Hauteur (impériale) 11 in
Hauteur (métrique) 28 cm
Largeur (impériale) 16 in
Largeur (métrique) 41 cm
Poids (impériale) 62 lb.
Poids (métrique) 28 kg