Learn More
Thermo Scientific™ Package de microtomes automatiques HM 355S
Code produit 15370795 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Microtome rotatif
Conditionnement:
1 pack
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
15370795 Microtome rotatif 1 pack
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15370795 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 905200STS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27965.00€
    27588.76€ / Pack de 1
    Économisez 376.24€
    1% de réduction
Expédition estimée: 12-03-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Découpez même les plus grands échantillons avec une qualité incomparable grâce au microtome automatique Epredia™ HM 355S.
Caractéristiques:
  • Le tableau de commande par menus peut être utilisé d’un côté ou de l’autre de l’instrument
  • L’écran permet de suivre une série de fonctions, notamment la vitesse de coupe, le nombre de coupes, l’épaisseur de coupe et l’avance
  • Quatre modes de fonctionnement de coupe (simple, à intervalles, multiple et en continu)
  • La commande Fenêtre de coupe sélectionnée par l’utilisateur optimise la cadence en permettant une course de retour plus rapide que la course de coupe optimisée
  • Commande manuelle et/ou à pédale
  • Le démarrage à double robinet active le moteur de coupe
  • Tête d’orientation zéro à une main
  • Avance et rembobinage de l’échantillon par joystick
  • Arrêt d’urgence pour couper le moteur instantanément
  • Cinq langues disponibles pour l’affichage des commandes
  • Le grand bac à déchets facile à nettoyer s’étend sous le porte-lames
Avantages :
  • Excellent pour les coupes de paraffine courantes et les échantillons en plastique
  • Coupes de haute qualité avec moins de fatigue
  • Sécurité, facilité d’utilisation, fiabilité et cohérence inégalées des résultats
  • Commutation instantanée entre les réglages de dégrossissage et de découpe avec des vitesses de dégrossissage et de découpe sélectionnables indépendamment
  • Option : la tête de l’échantillon avance d’une distance définie pour dégrossir les échantillons sans tourner complètement le volant
  • Fonction de rétraction réglable
  • Guidage par rails
Caractéristiques:
  • Course de coupe : 72 mm
  • Avance totale de l'échantillon : 28 mm
  • Vitesse de sectionnement maximale : 400 mm/s
  • Épaisseur de section : 0,5 à 100 μm
  • Épaisseur de finition : 5 à 500 μm
  • Plage de rétraction : 40 μm
  • Compteur de section : Standard
  • Dimensions (P x L x H) : 20,5 x 16 x 11 in. (52 x 41 x 28 cm)
  • Poids : 77 lb. (35 kg)
Comprend :
  • Transfert de section System™ (STS ) (11321820)
  • Accessoire Cool-cut (12637886)
  • Outils standard
  • Couvercle en aluminium brossé
  • Housse de protection
  • Manuel d’utilisation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Microtome rotatif
Comprend Microtome rotatif HM 355S
Rétraction 40 μm
Compteur de coupes Étalon
Gamme de coupe 0,5 à 100 μm
Avance totale de l’échantillon 28 mm
Résolution de coupe épaisse 5 à 500 μm
Course de la coupe verticale 72 mm
Vitesse de coupe 400 mm/s
Profondeur (impériale) 20,5 in
Profondeur (métrique) 52 cm
Hauteur (impériale) 11 po
Hauteur (métrique) 28 cm
Largeur (impériale) 16 po
Largeur (métrique) 41 cm
Alimentation électrique 115 V, 60 Hz
Fréquence 60 Hz
Tension 115 V
Poids (impériale) 77 lb
Poids (métrique) 35 kg