Learn More
Epredia™ Microtome automatique HM 355S
Découpez même les plus grands échantillons avec une qualité incomparable grâce au microtome automatique Epredia™ HM 355S.
Marque:  Epredia™ 905200A
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15380735
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32085.00€
    23102.19€ / 1 pièces
    Économisez 8982.81€
    27% de réduction
Expédition estimée: 11-03-2027
Description
Découpez tous les échantillons, même les plus grands, avec une qualité inégalée, grâce aux microtomes automatiques électroniques Thermo Scientific™ HM 355S. Conçu pour toutes les applications d’échantillons en paraffine et d’échantillons durs dans les laboratoires cliniques, industriels et de recherche.
Caractéristiques :
  • Le tableau de commande par menus peut être utilisé d’un côté ou de l’autre de l’instrument
  • L’écran permet de suivre une série de fonctions, notamment la vitesse de coupe, le nombre de coupes, l’épaisseur de coupe et l’avance
  • Quatre modes de fonctionnement de coupe (simple, à intervalles, multiple et en continu)
  • La commande Fenêtre de coupe sélectionnée par l’utilisateur optimise la cadence en permettant une course de retour plus rapide que la course de coupe optimisée
  • Commande manuelle et/ou à pédale
  • Le démarrage à double robinet active le moteur de coupe
  • Tête d’orientation zéro à une main
  • Avance et rembobinage de l’échantillon par joystick
  • Arrêt d’urgence pour couper le moteur instantanément
  • Cinq langues disponibles pour l’affichage des commandes
  • Le grand bac à déchets facile à nettoyer s’étend sous le porte-lames
Avantages :
  • Excellent pour les coupes de paraffine courantes et les échantillons en plastique
  • Coupes de haute qualité avec moins de fatigue
  • Sécurité, facilité d’utilisation, fiabilité et cohérence inégalées des résultats
  • Commutation instantanée entre les réglages de dégrossissage et de découpe avec des vitesses de dégrossissage et de découpe sélectionnables indépendamment
  • Option : la tête de l’échantillon avance d’une distance définie pour dégrossir les échantillons sans tourner complètement le volant
  • Fonction de rétraction réglable
  • Guidage par rails
Spécifications :
  • Course de coupe : 72 mm
  • Avance totale de l’échantillon : 28 mm
  • Vitesse de coupe maximale : 400 mm/s
  • Plage d’épaisseur de découpe : 0,5 m-100 μm
  • Plage d’épaisseurs de dégrossissage : 5-500 μm
  • Plage de rétraction : 40 μm
  • Compteur de coupes : Étalon
  • Dimensions (P x L x H) : 20,5 x 16 x 11 po (52 x 41 x 28 cm)
  • Poids : 35 kg (77 lb)
Inclut :
  • Outils standard
  • Couvercle en aluminium brossé
  • Housse de protection
  • Manuel d’utilisation
  • Le 905200 inclut uniquement le microtome
  • 905200A comprend le microtome, la pince à cassette universelle (715020S) et le porte-lames jetable E (705800)
  • 905200ER comprend le microtome, la pince à cassette universelle (715020S) et le porte-lames jetable ER (705830)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
HM 355S Rotary Microtome Package
Disposable Blade Carrier E, Universal Cassette Clamp
Standard
28 mm
72 mm
20,5 in
11 in.
16 in.
115 V 60 Hz
115 V
35 kg
Automatic Microtome
40μm
0.5 to 100μm
5 to 500μm
400 mm/sec.
52 cm
28 cm
41 cm
60 Hz
77 lb.