Learn More
Epredia™ Microtomes automatiques HM 355S
Code produit 10862110 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Porte-lames jetable ER, pince
Sans pince et porte-lames
Conditionnement:
1 pack
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend unitSize
10862110 Sans pince et porte-lames 1 pièce
15390735 Porte-lames jetable ER, pince 1 pack
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10862110 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur 905200
Expédition estimée: 19-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Découpez même les plus grands échantillons avec une qualité incomparable grâce au microtome automatique Epredia™ HM 355S.
Coupez tous les échantillons, même les plus grands, avec une qualité inégalée, grâce aux microtomes automatiques Thermo Scientific™ HM 355S. Conçu pour toutes les applications d’échantillons en paraffine et d’échantillons durs dans les laboratoires cliniques, industriels et de recherche.
Caractéristiques :
  • Le tableau de commande par menus peut être utilisé d’un côté ou de l’autre de l’instrument
  • L’écran permet de suivre une série de fonctions, notamment la vitesse de coupe, le nombre de coupes, l’épaisseur de coupe et l’avance
  • Quatre modes de fonctionnement de coupe (simple, à intervalles, multiple et en continu)
  • La commande Fenêtre de coupe sélectionnée par l’utilisateur optimise la cadence en permettant une course de retour plus rapide que la course de coupe optimisée
  • Commande manuelle et/ou à pédale
  • Le démarrage à double robinet active le moteur de coupe
  • Tête d’orientation zéro à une main
  • Avance et rembobinage de l’échantillon par joystick
  • Arrêt d’urgence pour couper le moteur instantanément
  • Cinq langues disponibles pour l’affichage des commandes
  • Le grand bac à déchets facile à nettoyer s’étend sous le porte-lames
Avantages :
  • Excellent pour les coupes de paraffine courantes et les échantillons en plastique
  • Coupes de haute qualité avec moins de fatigue
  • Sécurité, facilité d’utilisation, fiabilité et cohérence inégalées des résultats
  • Commutation instantanée entre les réglages de dégrossissage et de découpe avec des vitesses de dégrossissage et de découpe sélectionnables indépendamment
  • Option : la tête de l’échantillon avance d’une distance définie pour dégrossir les échantillons sans tourner complètement le volant
  • Fonction de rétraction réglable
  • Guidage par rails
Spécifications :
  • Course de coupe : 72 mm
  • Avance totale de l’échantillon : 28 mm
  • Vitesse de coupe maximale : 400 mm/s
  • Plage d’épaisseur de découpe : 0,5 m-100 μm
  • Plage d’épaisseurs de dégrossissage : 5-500 μm
  • Plage de rétraction : 40 μm
  • Compteur de coupes : Étalon
  • Dimensions (P x L x H) : 20,5 x 16 x 11 po (52 x 41 x 28 cm)
  • Poids : 35 kg (77 lb)
Inclut :
  • Outils standard
  • Couvercle en aluminium brossé
  • Housse de protection
  • Manuel d’utilisation
  • Le 905200 inclut uniquement le microtome
  • 905200A comprend le microtome, la pince à cassette universelle (715020S) et le porte-lames jetable E (705800)
  • 905200ER comprend le microtome, la pince à cassette universelle (715020S) et le porte-lames jetable ER (705830)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Microtome rotatif HM 355S
Type de produit Microtome automatique
Comprend Sans pince et porte-lames
Rétraction 40 μm
Compteur de coupes Étalon
Gamme de coupe 0,5 à 100 μm
Avance totale de l’échantillon 28 mm
Résolution de coupe épaisse 5 à 500 μm
Course de la coupe verticale 72 mm
Vitesse de coupe 400 mm/s
Profondeur (impériale) 20,5 in
Profondeur (métrique) 52 cm
Hauteur (impériale) 11 in.
Hauteur (métrique) 28 cm
Largeur (impériale) 16 in.
Largeur (métrique) 41 cm
Alimentation électrique 115 V, 60 Hz
Fréquence 60 Hz
Tension 115 V
Poids (impériale) 77 lb.
Poids (métrique) 35 kg