Learn More
Epredia™ Accessoires pour microtome à glissières HM 430, HM 450 et 440 E
Code produit 12073099 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Accessoires pour microtomes à glissières
Bac à déchets
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
12073099 Accessoires pour microtomes à glissières 1 pièce
12043049 Accessoires pour microtomes à glissières 1 pièce
12053049 Accessoires pour microtomes à glissières 1 pièce
12073049 Accessoires pour microtomes à glissières 1 pièce
12003059 Bac à déchets 1 pièce
10455310 Accessoires pour microtomes à glissières 1 pièce
12043149 Accessoires pour microtomes à glissières 1 pièce
12057209 Accessoires pour microtomes à glissières 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 12073099 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur 705200
En stock
Maintenez les microtomes à glissières Epredia™ HM 430 et HM 450 avec les accessoires pour microtomes à glissières E Epredia™ HM 430, HM 450 et 440.
Plateau tampon standard
  • Maintient les plateaux en place à l’aide d’un aimant
  • Remplissez le plateau avec tous les tampons et solutions à base d’eau
  • Élément de refroidissement avec solution tampon
  • Utilisez un système pré-réfrigéré dans le plateau tampon standard pour le refroidissement des tissus
  • Utilisez un système congelé avec la solution tampon pour empêcher le gonflement de la solution tampon congelée
  • Loupe à grand champ
  • Grossissement 2,5X
  • Déplacez-la et faites-la pivoter pour une position de visualisation optimale
  • Comprend un adaptateur et un éclairage
  • StemiScope™ avec optique et montage
  • Oculaires : 10X
  • Lentille supplémentaire : 0.63X
  • Plage de grossissement du zoom : 4,1 à 31,5X
  • Adaptateur pour microscope pour une vue inclinée de l’échantillon
  • Vue horizontale et entraînement vertical et mécanisme de pivotement
  • Guide lumineux à col de cygne
  • Faisceau de fibres de 3,5 mm
  • Guide lumineux à col de cygne : 50 mm de long
  • Guide lumineux flexible : 750 mm de long
  • Forte intensité lumineuse
  • Inclut l’adaptateur pour le KL200 (760317)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Type de produit Accessoires pour microtomes à glissières
    À utiliser avec (équipement) Microtomes à glissières Epredia HM 430 et HM 450