Learn More
Epredia™ Microtome à glissières HM 430
Code produit 12062999 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
microtome coulissant HM 430, porte-couteau en acier, housse de protection, manuel de l’opérateur
microtome à glissières HM 430, porte-couteau en acier, cache anti-poussière, manuel d’utilisation
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Conditionnement
12062999 microtome à glissières HM 430, porte-couteau en acier, cache anti-poussière, manuel d’utilisation 1 pièce
15701058 microtome coulissant HM 430, porte-couteau en acier, housse de protection, manuel de l’opérateur 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 12062999 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur 910010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7995.00€
    6965.08€ / 1 pièces
    Économisez 1029.92€
    12% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 22-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Bénéficiez d’une utilisation rapide, confortable et sans fatigue grâce aux fonctions de coupe fine automatique ou manuelle du microtome à glissières Epredia™ HM 430.
Excellentes options de coupe :
  • Porte-couteau avec protection intégrée et amovible
  • Le porte-couteau glisse le long d’un système de roulement à rouleaux croisés précis, sans maintenance
  • Poignée ergonomique pour déplacer le porte-couteau La longueur de déplacement horizontal du couteau peut être choisie en fonction de la taille de l’échantillon afin d’activer l’avance automatique de l’échantillon
Caractéristiques :
  • À utiliser pour la paraffine et les coupes congelées dans les applications biologiques, botaniques et scientifiques des matériaux
  • Sélection facile de l’avance manuelle ou automatique
  • Plateau à déchets intégré et amovible
  • Orientation précise de l’échantillon sur les axes X / Y
Inclut :
  • Housse de protection
  • Manuel d’utilisation
Matériel nécessaire :
  • Pince pour échantillons standard (réf. 715480), disponible séparément.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Microtome à glissières
Comprend microtome à glissières HM 430, porte-couteau en acier, cache anti-poussière, manuel d’utilisation
Gamme de coupe 1 à 60 μm
Dimensions de l’échantillon 80 x 60 mm
Profondeur (impériale) 18,9 in
Profondeur (métrique) 48 cm
Hauteur (impériale) 12,6 in
Hauteur (métrique) 32 cm
Largeur (impériale) 12,2 in
Largeur (métrique) 31 cm
Poids (impériale) 57 lb
Poids (métrique) 26 kg