Learn More
Epredia™ Microtome à glissières HM 450
Code produit 12072999 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Microtome à glissières
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit
12072999 Microtome à glissières
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 12072999 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur 910020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11860.00€
    11639.06€ / 1 pièces
    Économisez 220.94€
    1% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 11-03-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Réalisez des coupes en paraffine et en congélation dans les applications de biologie, de botanique et de science des matériaux grâce au microtome à glissières Epredia™ HM 450.
Caractéristiques :
  • La technologie du moteur pas à pas garantit une avance précise et exacte de l’échantillon
  • La fonction de dégrossissage permet de dégrossir le bloc avec précision avant de procéder à la coupe
  • Le panneau de contrôle commande convivial permet de programmer les réglages et les paramètres de coupe
  • Les informations importantes de coupe sont conservées, comprenant y compris le compteur de coupes, la somme des étapes, la course restante et la mémorisation de la position de l’échantillon
  • Orientation précise de l’échantillon sur les axes X / Y
  • Le porte-couteau glisse le long d’un système de roulement à rouleaux croisés précis, sans maintenance
  • Fonction de mémorisation permettant de gagner du temps dans l’avance de l’échantillon vers le couteau
  • Poignée ergonomique permettant de déplacer le porte-couteau
Plusieurs options de réglage :
  • Coupe automatique ou manuelle
  • Rétraction (cette fonction peut être désactivée)
  • Trois vitesses d’alimentation grossière motorisée disponibles
Inclut :
  • Plateau à déchets intégré et amovible
  • Porte-couteau avec protection intégrée et amovible
  • Housse de protection
  • Manuel d’instructions
Matériel nécessaire :
  • Pince pour échantillons standard (715480), disponible séparément.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Microtome à glissières
Comprend microtome à glissières HM 450, porte-couteau en acier, housse de protection, manuel d’utilisation
Gamme de coupe 1 à 60 μm
Dimensions de l’échantillon 80 x 60 mm ; la platine spéciale peut accueillir des échantillons mesurant jusqu’à 155 x 90 mm
Profondeur (impériale) 18,9 in
Profondeur (métrique) 48 cm
Hauteur (impériale) 12,6 po
Hauteur (métrique) 32 cm
Largeur (impériale) 15 po
Largeur (métrique) 38 cm
Alimentation électrique 100/240 V 50/60 Hz
Fréquence 50/60 Hz
Tension 100/240 V
Poids (impériale) 57 lb
Poids (métrique) 26 kg