Learn More
Epredia™ Accessoires pour microtomes à lame vibrante HM 650V
Catalog No. 10434150 Alle ansehen Epredia Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Type de produit:
Colle cyanoacrylique
Porte-lame pour microtomes
Packungsgröße:
1 pièce
20mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Type de produit Packungsgröße
10434150 Colle cyanoacrylique 1 pièce
12883123 Porte-lame pour microtomes 1 pièce
12093039 Colle cyanoacrylique 20mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 10434150 Lieferant Epredia™ Lieferanten-Nr. 350220
Expédition estimée: 12-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Plateau tampon standard
  • Maintient les plateaux en place à l’aide d’un aimant
  • Remplissez le plateau avec tous les tampons et solutions à base d’eau
Élément de refroidissement avec solution tampon
  • Utilisez un système pré-réfrigéré dans le plateau tampon standard pour le refroidissement des tissus
  • Utilisez un système congelé avec la solution tampon pour empêcher le gonflement de la solution tampon congelée
Loupe à grand champ
  • Grossissement 2,5X
  • Déplacez-la et faites-la pivoter pour une position de visualisation optimale
  • Comprend un adaptateur et un éclairage
StemiScope™ avec optique et montage
  • Oculaires : 10X
  • Lentille supplémentaire : 0,63X
  • Plage de grossissement du zoom : 4,1 à 31,5x
  • Adaptateur pour microscope pour une vue inclinée de l’échantillon
  • Vue horizontale et entraînement vertical et mécanisme de pivotement
Guide lumineux à col de cygne
  • Faisceau de fibres de 3,5 mm
  • Guide de lumière en col de cygne : 50 mm de long
  • Guide de lumière flexible : longueur 750 mm
  • Forte intensité lumineuse
  • Inclut l’adaptateur pour le KL200 (760317)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Type de produit Colle cyanoacrylique
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.