Learn More
Epredia™ Accessoires pour microtomes à lame vibrante HM 650V
Code produit 12883123 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Colle cyanoacrylique
Porte-lame pour microtomes
Conditionnement:
1 pièce
20mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
12883123 Porte-lame pour microtomes 1 pièce
12093039 Colle cyanoacrylique 20mL
10434150 Colle cyanoacrylique 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12883123 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur 419150
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    90.26€
    67.71€ / 1 pièces
    Économisez 22.55€
    24% de réduction
Expédition estimée: 05-01-2027
Plateau tampon standard
  • Maintient les plateaux en place à l’aide d’un aimant
  • Remplissez le plateau avec tous les tampons et solutions à base d’eau
Élément de refroidissement avec solution tampon
  • Utilisez un système pré-réfrigéré dans le plateau tampon standard pour le refroidissement des tissus
  • Utilisez un système congelé avec la solution tampon pour empêcher le gonflement de la solution tampon congelée
Loupe à grand champ
  • Grossissement 2,5X
  • Déplacez-la et faites-la pivoter pour une position de visualisation optimale
  • Comprend un adaptateur et un éclairage
StemiScope™ avec optique et montage
  • Oculaires : 10X
  • Lentille supplémentaire : 0,63X
  • Plage de grossissement du zoom : 4,1 à 31,5x
  • Adaptateur pour microscope pour une vue inclinée de l’échantillon
  • Vue horizontale et entraînement vertical et mécanisme de pivotement
Guide lumineux à col de cygne
  • Faisceau de fibres de 3,5 mm
  • Guide de lumière en col de cygne : 50 mm de long
  • Guide de lumière flexible : longueur 750 mm
  • Forte intensité lumineuse
  • Inclut l’adaptateur pour le KL200 (760317)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Porte-lame pour microtomes