Learn More
Stuart™ Chauffe-ballons de série HM
Description
- Contrôlés jusqu’à 450°C
- Gamme de tailles disponibles
- Raccord de tige de serrage intégré pour permettre le montage sécurisé d’une tige de serrage standard
- Pieds antidérapants également montés de série
- Pour plus de sécurité, toutes les unités disposent d’une coupure d’urgence qui se déclenche automatiquement en cas de déversement
Specifications
Specifications
| Capacité (métrique) | 1 000 ml |
| Profondeur (métrique) | 220 mm |
| Dimensions (P x l x H) intérieures | 220 x 220 x 170mm |
| Hauteur (métrique) | 170 mm |
| Tension | 230 V |
| Alimentation électrique | 230 V, 50/60 Hz, 380 W |
| Modèle | HM1000C |
| Matériau | Aluminium |
| Forme | Rond |
| Puissance | 380 w |
| Show More |