Learn More
Epredia™ Cryostat HM525 NX
Code produit 15193049 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Cryostat HM525 NX 220-240V
Cryostat HM525 NX UV 220-240V
Tension:
220/240 V
Fréquence:
50 Hz
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Tension Fréquence Conditionnement
15193049 Cryostat HM525 NX 220-240V 220/240 V 50 Hz 1 pièce
15183049 Cryostat HM525 NX UV 220-240V 220/240 V 50 Hz 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15193049 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur 956650
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29686.04€
    26689.93€ / 1 pièces
    Économisez 2996.11€
    10% de réduction
Expédition estimée: 18-03-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Obtenez en permanence des résultats de haute qualité confortablement et efficacement grâce au cryostat Epredia™ Microm HM525 NX, cryostat de routine haute performance.
Caractéristiques d’ergonomie et de sécurité
  • Verrouillage mécanique du volant
  • Désinfection UV en option
  • Rétraction automatique de l’échantillon lors de la course de retour
  • Fonctionnement de l’écran tactile avec logiciel intuitif pour accueillir plusieurs utilisateurs
Caractéristiques de la chambre cryostatique
  • Refroidissement de la chambre à -35°C
  • 27 Positions de stockage, y compris 4 emplacements de congélation rapide
  • Dispositif de congélation rapide peltier intégré qui refroidit rapidement jusqu’à -57°C±3°C
  • Options de dégivrage programmables et immédiates
Caractéristiques du microtome
  • Volant rotatif à contact léger manuel
  • Épaisseur de coupe de 1 μm à 500 μm
  • Fonction de mémoire pour une avance rapide et un positionnement des échantillons
  • Longueur de la course verticale de 60 mm28 mm plage d’alimentation horizontale
  • 40μ m de rétraction d’échantillon lors de la course de retour
  • Orientation de l’échantillon XY avec rotation de 360° de l’axe z
Inclut : Six platines de positionnement des échantillons (30 mm), milieu de congélation (118 ml), huile de cryostat (118 ml), bac à déchets de coupe, pinceau pour débris, pinceau pour coupe, outils et manuel de l’opérateur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Cryostat HM525 NX 220-240V
Certifications/Conformité CSA, CE
Dégivrage Programmé / Immédiat
Gamme de coupe 5 à 500 μm
Résolution de coupe épaisse 5 à 30 μm par incréments de 5 μm ; 30 à 100 μm par incréments de 10 μm ; 100 à 200 μm par incréments de 20 μm ; 200 à 500 μm par incréments de 50 μm
Profondeur (impériale) 25,19 in
Profondeur (métrique) 760 mm
Hauteur (impériale) 45,3 in
Hauteur (métrique) 1150 mm
Largeur (impériale) 29,9 in
Température de la cuve Température ambiante -35°C +/-3°C max. à +20°°C
Alimentation électrique 230 V 50 Hz
Fréquence 50 Hz
Tension 220/240 V
Poids (impériale) 315,2 lb
Poids (métrique) 143 kg