Description
Le HMDS (hexaméthyldisilazane) Thermo Scientific™ élargit considérablement l’éventail pratique de la GC, en améliorant les résultats de chromatographie pour la silylation des sucres et des substances connexes.
- Adapté à la désactivation et au revêtement des supports chromatographiques
- Monofonctionnel, ce qui empêche la polymérisation et élimine l’humidité de surface
Spécification
Spécification
| À utiliser avec | Support chromatographique de désactivation et de revêtement |
| Risques | Corrosif, inflammable |
| Stockage | Température ambiante |
| Quantité | 25 g |
| Composants standard | Hexaméthyldisilazane |
| Concentration standard | 98 à 100% |
Sécurité et traitement
- HMDS, 25 g. Hexamethyldisilazane
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H331-Toxique par inhalation.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P242-Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P330-Rincer la bouche.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .