Learn More
Abnova™ Sonde HMGA2/CEN12q (Texas Red/FITC) FISH
Code produit 16023215
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μl
200 μl
Conditionnement:
100µL
200µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16023215 200 μl 200µL
16013215 100 μl 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16023215 Fournisseur Abnova™ Code fournisseur FG0137.200uL
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Sondes FISH marquées pour l’identification de l’amplification génétique à l’aide de la technique d’hybridation in situ fluorescente.
La technique FISH est une technique utilisée pour identifier et localiser la présence ou l’absence de séquences d’ADN spécifiques sur les cellules et les tissus. Abnova a développé une gamme de sondes FISH pour la détection de l’amplification, de la perte et de la translocation de gènes. Chaque sonde FISH est dotée d’une paire de sondes marquées au fluorophore spécifiques à un locus provenant d’une bibliothèque de chromosomes bactériens (BAC).
Avantages
  • Sondes bicolores pour une détection rapide, sensible et spécifique
  • Travaillez sur la propagation des métaphases, les tissus enrobés de paraffine et les tissus congelés
  • Identifiez l’amplification, la perte et la translocation des gènes
  • Rapport signal-bruit élevé
  • Réactivité croisée faible
Spécification
Contenu et stockage Stockage à 4°C dans l’obscurité.
Description Sondes FISH marquées pour l’identification de l’amplification génétique à l’aide de la technique d’hybridation in situ fluorescente.
Marqueur ou colorant FITC, Rouge Texas
À utiliser avec (application) Hybridation in situ en fluorescence (cellule), hybridation in situ en fluorescence (sections intégrées à la paraffine fixe formaline/PFA)
Comprend Coloration de contraste DAPI (1500 ng/ml) 250 ul
Site 12q15/12q12
Sonde Env. 430 kb / 580 kb
Type de produit Sonde FISH HMGA2/CEN12q
Quantité 200 μl
Source ADN génomique
Espèces Humaine