Learn More
HMN-176, MedChemExpress
Code produit 16453376
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16453376 25 mg
16451947 50 mg
16428467 5 mg
16425798 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16453376 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY13647
MedChemExpress HMN-176 is a stilbene derivative which inhibits mitosis, interfering with polo-like kinase-1 (plk1), without significant effect on tubulin polymerization.
HMN-176 is a stilbene derivative which inhibits mitosis, interfering with polo-like kinase-1 (plk1), without significant effect on tubulin polymerization.
Spécification
Nom chimique ou matériau HMN-176
CAS 173529-10-7
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C20H18N2O4S
Quantité 25 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 30 mg/mL (78.45 mM)
SMILES O=S(C1=CC=C(OC)C=C1)(NC2=CC=CC=C2/C=C/C3=CC=N(C=C3)=O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 382.43
Poids de la formule 382.43
Pourcentage de pureté 98.54%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease