Learn More
HMR 1556, MedChemExpress
Code produit 16456787
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16456787 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16456787 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY1063695mg
MedChemExpress HMR 1556, a chromanol derivative, is a potent IKs blocker with IC50s of 10.5 nM and 34 nM in canine and guinea pig left ventricular myocytes, respectively.
HMR 1556, a chromanol derivative, is a potent IKs blocker with IC50s of 10.5 nM and 34 nM in canine and guinea pig left ventricular myocytes, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau HMR 1556
CAS 223749-46-0
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C17H24F3NO5S
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (243.05 mM; Need ultrasonic)
SMILES CS(N([C@H]1C2=CC(OCCCC(F)(F)F)=CC=C2OC(C)(C)[C@@H]1O)C)(=O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 411.44
Poids de la formule 411.44
Pourcentage de pureté 98.1%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation