Learn More
MedChemExpress HOE 32021
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Quantité | 100 mg |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Solubilité | DMSO : 50 mg/mL (114.02 mM; Need ultrasonic) |
| Poids moléculaire | 438.52 g/mol |
| CAS | 23623-06-5 |