Learn More
MedChemExpress Hoechst 33258
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | -20°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Quantité | 50 mg |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Solubilité | DMSO : 41.67 mg/mL (98.16 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| Poids moléculaire | 424.5 g/mol |
| CAS | 23491-44-3 |
| Synonyme | bisBenzimide H 33258 ∣ H 33258 |