Learn More
MedChemExpress Hoechst 33342 analog
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Powder -20°C 3 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Quantité | 10 mg |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Solubilité | DMSO : 100 mg/mL (169.32 mM; Need ultrasonic) |
| Poids moléculaire | 590.59 g/mol |
| CAS | 178481-68-0 |