Learn More
Invitrogen™ Hoechst 33342 Ready Flow™ Reagent
Code produit 15932344
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
120 dosages
Conditionnement:
120 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15932344 120 dosages 120 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15932344 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur R37165
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le réactif Hoechst 33342 Ready Flow™ est une coloration brillante perméable aux cellules et facile à utiliser pour l’analyse du cycle cellulaire sur un cytomètre en flux.
Ce colorant émet une fluorescence bleue lorsqu’il est lié à de l’ADN double brin avec une émission maximale à 461 nm.
• Stable à température ambiante
• Pratique, format prêt à l’emploi, pas besoin de diluer, de peser ni d’utiliser de pipette
• Perméable aux cellules et efficace dans la coloration de cellules fixes et vivantes pour le cycle cellulaire
Le réactif Hoechst 33342 Ready Flow est une coloration d’ADN fluorescente bleu perméable aux cellules pour l’analyse du cycle cellulaire. Ajoutez 2 gouttes de la bouteille de compte-gouttes directement dans 1 x 106 cellules, incubez et analysez.
Le réactif Hoechst 33342 se lie préférentiellement aux régions adénine-thymine de l’ADN double brin. Ce colorant se lie dans le sillon mineur de l’ADN et exhibe des spectres d’émission de fluorescence distincts qui sont proportionnels aux rapports de la paire base-colorant. Le réactif de débit prêt Hoechst 33342 est excité par la lumière UV et son émission maximale est de 460 nm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Bleu
Contenu et stockage 2 flacons compte-gouttes, à conserver à température ambiante
Gamme de longueur d’onde d’excitation 361/497
Type de colorant Perméant aux cellules
Quantité 120 dosages
Gamme de produits Ready Flow
Type de produit Réactif
Sub Cellular Localization Nucleus