Learn More
Tocris Bioscience™ Hoechst 33342
GREENER_CHOICE
Code produit 30002028
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30002028 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30002028 Fournisseur Tocris Bioscience™ Code fournisseur 5117/50
Fluorescent dye for staining DNA
Cell permeable fluorescent DNA stain; binds minor groove of AT-rich regions. Used to quantify DNA in viable cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Hoechst 33342
CAS 875756-97-1
Quantité 50 mg
Formule moléculaire C27H31Cl3N6O
Poids de la formule 561.93
Forme physique Solid
Couleur Jaune
Pureté >98%
Poids moléculaire 561.94