Learn More
MedChemExpress Hoechst 33342 trihydrochloride
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ The compound is unstable in solutions, freshly prepared is recommended. |
| Quantité | 50 mg |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Solubilité | DMSO : ≥ 46 mg/mL (81.86 mM) ∣ H2O : ≥ 5.6 mg/mL (9.97 mM) |
| Poids moléculaire | 561.93 g/mol |
| CAS | 875756-97-1 |
| Synonyme | bisBenzimide H 33342 trihydrochloride ∣ HOE 33342 trihydrochloride |