Learn More
Harvard Biosci/Harvard Apparat™ Couvercle en aluminium/silicone Hoefer™
Code produit 11935368
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions de gel:
330 x 440 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions de gel
11935368 330 x 440 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11935368 Fournisseur Harvard Biosci/Harvard Apparat™ Code fournisseur GD2000230V
 Article restreint
Expédition estimée: 18-02-2027
  • L’utilisateur peut définir des minuteurs indépendants pour la chaleur et le vide. Le thermostat est réglable de 40 °C à 80 °C. ±2 °C - températures qui vaporisent l'eau mais ne brûlent pas les gels
  • Séchage des gels d'acrylamide et d'agarose jusqu'à 330 mm x 440 mm en seulement 30 minutes.
  • Le plateau en aluminium épais assure une répartition uniforme de la chaleur et du vide sous le gel.
  • Un couvercle en silicone transparent permet à l’utilisateur de visualiser le gel pendant le séchage
  • La pompe à membrane silencieuse sans huile maintient le vide faible nécessaire au séchage rapide du gel. Ne nécessite pas d’huile et pas de piège Sécher rapidement, uniformément et en toute sécurité les gels à l’aide d’une méthode par vide à chaleur sèche.
Spécification
Dimensions de gel 330 x 440 mm
Comprend Pompe à membrane sans huile
Plage de températures (métrique) 40 °C à 80 °C