Learn More
Hoefer™ Module de transfert pour mini-unité d’électrophorèse verticale MiniVE
Code produit 11985418
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Module de transfert
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
11985418 Module de transfert 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11985418 Fournisseur Hoefer™ Code fournisseur SE302
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    673.07€
    586.24€ / 1 pièces
    Économisez 86.83€
    12% de réduction
Expédition estimée: 15-12-2026
Includes
Module Blot, Trois 0,25 in (6 mm) d’épaisseur Dacron™ éponges, 25 feuilles de papier buvard
Peut être utilisé pour transférer deux minigels à l’intérieur du réservoir MiniVE
  • MiniVE peut accueillir jusqu’à deux modules de transfert simultanément
  • Le transfert de quatre gels peut être effectué en 45 minutes avec seulement 300 mL de tampon.
Spécification
Certifications/Conformité En61010-1, UL61010A-1, CSA C22.2 1010.1, CE
L’appareil peut contenir Gel précoulé de 10 x 10,5 cm ou 10 x 8 cm
Type Module de transfert
Plage d’humidité Jusqu’à 80 %
Comprend Module de transfert, 25 feuilles de papier transfert, quatre éponges Dacron™ de 6 mm d’épaisseur
Température (impériale) maximale 113°F
Température (métrique) maximale 45°C
Volume (impériale) du tampon 10,14 oz.
Volume (métrique) du tampon 300 ml
Longueur (impériale) du gel 4,13 ou 3,14 po.
Longueur (métrique) globale 10,5 ou 8 cm
Largeur (impériale) du gel 3,93 in
Largeur (métrique) du gel 10 cm
Puissance 15 w
Ampérage 100 mA