Learn More
Hoefer™ Peignes pour cuves d’électrophorèse verticale SE 250, SE 260 ou miniVE
Code produit 12074697 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de puits:
1 Prep, 1 Référence
10
15
18
5
9
Épaisseur (métrique):
0,07 cm
0,075 cm
0,1 cm
0,15 cm
Volume (métrique) des puits:
120μ L/mm
13μ L/mm
19,5 μl/mm
2,2 μl/mm
2,9 μl/mm
4,4 μl/mm
4,8 μl/mm
5,8 μl/mm
51μ L/mm
68μ L/mm
7,2 μl/mm
9,8 μl/mm
Conditionnement:
1 pièce
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de puits Épaisseur (métrique) Volume (métrique) des puits unitSize
12074697 10 0,15 cm 7,2 μl/mm 1 pièce
12019847 9 0,1 cm 5,8 μl/mm 1 pièce
10289444 18 0,1 cm 2,9 μl/mm 1 pièce
10041742 18 0,1 cm 2,9 μl/mm 1 pièce
12004657 1 Prep, 1 Référence 0,15 cm 120μ L/mm 1 pièce
11549663 15 0,07 cm 2,2 μl/mm 1 pièce
12904830 15 0,07 cm 2,2 μl/mm 1 pièce
12059807 1 Prep, 1 Référence 0,07 cm 51μ L/mm 1 pièce
12004797 5 0,07 cm 9,8 μl/mm 1 pièce
12084847 10 0,075 cm 9,8 μl/mm 1 pièce
11569663 15 0,15 cm 4,4 μl/mm 1 pièce
12079857 15 0,1 cm 2,9 μl/mm 1 pièce
12054797 5 0,15 cm 19,5 μl/mm 1 pièce
12094797 10 0,1 cm 4,8 μl/mm 1 pièce
12044797 5 0,1 cm 13μ L/mm 1 pièce
12044737 1 Prep, 1 Référence 0,1 cm 68μ L/mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Code produit 12074697 Fournisseur Hoefer™ Code fournisseur SE211A101.5
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqués à partir de plastiques hautement résistants aux acides, aux bases et à tous les systèmes tampons couramment utilisés
Fabriqués en plastique durable très résistant aux acides, aux bases et à tous les systèmes tampons courants.
  • Léger
  • Pratiquement incassable
Spécification
À utiliser avec (équipement) Système d’électrophorèse verticale SE 250, SE 260, MiniVE™
Type Peigne
Matériau PTFE
Nbre de puits 10
Épaisseur (impériale) 0,05 in
Épaisseur (métrique) 0,15 cm
Volume (métrique) des puits 7,2 μl/mm
Largeur (métrique) 0,48 cm
Profondeur (impériale) 0,51 in
Profondeur (métrique) 1,3 cm