Learn More
Hoefer™ Peignes pour cuves d’électrophorèse verticale SE 250, SE 260 ou miniVE
Description
Fabriqués en plastique durable très résistant aux acides, aux bases et à tous les systèmes tampons courants.
- Léger
- Pratiquement incassable
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Système d’électrophorèse verticale SE 250, SE 260, MiniVE™ |
| Type | Peigne |
| Matériau | PTFE |
| Nbre de puits | 15 |
| Épaisseur (impériale) | 0,02 in |
| Épaisseur (métrique) | 0,07 cm |
| Volume (métrique) des puits | 2,2 μl/mm |
| Largeur (métrique) | 0,29 cm |
| Profondeur (impériale) | 0,51 in |
| Profondeur (métrique) | 1,3 cm |