Learn More
Hoefer™ Peignes pour cuves d’électrophorèse verticale série SE 600 ou série SE 400
Code produit 12079807
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Dos de peigne réglable
Peigne
Peigne de préparation
Peigne standard
Nbre de puits:
1 Prep, 1 Référence
1 Prep, 2 Référence
10
12
15
20
28
S.O.
Épaisseur (métrique):
0,07 cm
0,1 cm
0,15 cm
S.O.
Volume (métrique) des puits:
11,5 μl/mm
112μ L/mm
12,4 μl/mm
120μ L/mm
171μ L/mm
183μ L/mm
2,1 μl/mm
2,7 μl/mm
3,1 μl/mm
4,1 μl/mm
4,3 μl/mm
5,7 μl/mm
5,8 μl/mm
6,2 μl/mm
7,7 μl/mm
8,3 μl/mm
8,6 μl/mm
85μ L/mm
90μ L/mm
S.O.
Conditionnement:
1 pièce
25 product options available for selection
Product selection table with 25 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Nbre de puits Épaisseur (métrique) Volume (métrique) des puits Conditionnement
12079807 Peigne 28 0,15 cm 4,1 μl/mm 1 pièce
11579713 Peigne 12 0,1 cm 7,7 μl/mm 1 pièce
12084867 Peigne 1 Prep, 2 Référence 0,15 cm 171μ L/mm 1 pièce
12014707 Peigne 1 Prep, 2 Référence 0,07 cm 85μ L/mm 1 pièce
12074807 Peigne de préparation 1 Prep, 2 Référence 0,1 cm 112μ L/mm 1 pièce
12004877 Peigne standard 20 0,07 cm 3,1 μl/mm 1 pièce
10192982 Peigne standard 15 0,15 cm 8,6 μl/mm 1 pièce
12069807 Peigne standard 20 0,15 cm 6,2 μl/mm 1 pièce
10660036 Peigne standard 20 0,15 cm 6,2 μl/mm 1 pièce
12054647 Peigne standard 15 0,07 cm 4,3 μl/mm 1 pièce
12074717 Peigne standard 10 0,07 cm 6,2 μl/mm 1 pièce
11955348 Peigne standard 12 0,15 cm 11,5 μl/mm 1 pièce
11945348 Peigne standard 12 0,07 cm 5,8 μl/mm 1 pièce
10341135 Peigne standard 10 0,15 cm 12,4 μl/mm 1 pièce
12064757 Peigne standard 10 0,15 cm 12,4 μl/mm 1 pièce
12089857 Dos de peigne réglable S.O. S.O. S.O. -
10783847 Dos de peigne réglable S.O. S.O. S.O. 1 pièce
12069817 Peigne 1 Prep, 1 Référence 0,07 cm 90μ L/mm 1 pièce
12014747 Peigne 1 Prep, 1 Référence 0,15 cm 183μ L/mm 1 pièce
11569723 Peigne 28 0,1 cm 2,7 μl/mm 1 pièce
12014807 Peigne 1 Prep, 1 Référence 0,1 cm 120μ L/mm 1 pièce
12074757 Peigne 28 0,07 cm 2,1 μl/mm 1 pièce
11539723 Peigne 20 0,1 cm 4,1 μl/mm 1 pièce
12054867 Peigne 15 0,1 cm 5,7 μl/mm 1 pièce
10142892 Peigne 10 0,1 cm 8,3 μl/mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
25 options
Code produit 12079807 Fournisseur Hoefer™ Code fournisseur SE511281.5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    106.00€
    90.11€ / 1 pièces
    Économisez 15.89€
    14% de réduction
Expédition estimée: 11-12-2026
Fabriqués à partir de plastiques hautement résistants aux acides, aux bases et à tous les systèmes tampons couramment utilisés
  • Léger
  • Pratiquement incassable
  • Fourni avec un dos standard permettant d’atteindre une profondeur de puits optimale de 25 mm, sauf pour les peignes de préparation à 28 puits qui permettent d’atteindre une profondeur de 15 mm
  • Le dos de peigne réglable (disponible séparément, ci-dessous) convertit les peignes de 25 mm de profondeur en peignes de 10 ou de 15 mm de profondeur
Spécification
À utiliser avec (équipement) Unité d’électrophorèse verticale série SE600, SE400
Type Peigne
Matériau PTFE
Nbre de puits 28
Épaisseur (impériale) 0,05 in
Épaisseur (métrique) 0,15 cm
Volume (métrique) des puits 4,1 μl/mm
Largeur (métrique) 0,27 cm
Profondeur (impériale) 0,98 in
Profondeur (métrique) 2,5 cm