Learn More
- Home
- Products
- Équipement et fournitures pour électrophorèse sur gel
- Équipement d’électrophorèse sur gel
- Accessoires et pièces de rechange pour systèmes d’électrophorèse
- Hoefer™ Peignes pour cuves d’électrophorèse verticale série SE 600 ou série SE 400
Hoefer™ Peignes pour cuves d’électrophorèse verticale série SE 600 ou série SE 400
Product Code. 12089857
Change view
Click to view available options
Type:
Dos de peigne réglable
Peigne
Peigne de préparation
Peigne standard
Nbre de puits:
1 Prep, 1 Référence
1 Prep, 2 Référence
10
12
15
20
28
S.O.
Épaisseur (métrique):
0,07 cm
0,1 cm
0,15 cm
S.O.
Volume (métrique) des puits:
11,5 μl/mm
112μ L/mm
12,4 μl/mm
120μ L/mm
171μ L/mm
183μ L/mm
2,1 μl/mm
2,7 μl/mm
3,1 μl/mm
4,1 μl/mm
4,3 μl/mm
5,7 μl/mm
5,8 μl/mm
6,2 μl/mm
7,7 μl/mm
8,3 μl/mm
8,6 μl/mm
85μ L/mm
90μ L/mm
S.O.
Unit Size:
1 pièce
25 product options available for selection
| Product Code. | Type | Nbre de puits | Épaisseur (métrique) | Volume (métrique) des puits | Unit Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 12089857 | Dos de peigne réglable | S.O. | S.O. | S.O. | - |
| 11579713 | Peigne | 12 | 0,1 cm | 7,7 μl/mm | 1 pièce |
| 12084867 | Peigne | 1 Prep, 2 Référence | 0,15 cm | 171μ L/mm | 1 pièce |
| 12014707 | Peigne | 1 Prep, 2 Référence | 0,07 cm | 85μ L/mm | 1 pièce |
| 12074807 | Peigne de préparation | 1 Prep, 2 Référence | 0,1 cm | 112μ L/mm | 1 pièce |
| 12004877 | Peigne standard | 20 | 0,07 cm | 3,1 μl/mm | 1 pièce |
| 10192982 | Peigne standard | 15 | 0,15 cm | 8,6 μl/mm | 1 pièce |
| 12069807 | Peigne standard | 20 | 0,15 cm | 6,2 μl/mm | 1 pièce |
| 10660036 | Peigne standard | 20 | 0,15 cm | 6,2 μl/mm | 1 pièce |
| 12054647 | Peigne standard | 15 | 0,07 cm | 4,3 μl/mm | 1 pièce |
| 12074717 | Peigne standard | 10 | 0,07 cm | 6,2 μl/mm | 1 pièce |
| 11955348 | Peigne standard | 12 | 0,15 cm | 11,5 μl/mm | 1 pièce |
| 11945348 | Peigne standard | 12 | 0,07 cm | 5,8 μl/mm | 1 pièce |
| 10341135 | Peigne standard | 10 | 0,15 cm | 12,4 μl/mm | 1 pièce |
| 12064757 | Peigne standard | 10 | 0,15 cm | 12,4 μl/mm | 1 pièce |
| 10783847 | Dos de peigne réglable | S.O. | S.O. | S.O. | 1 pièce |
| 12069817 | Peigne | 1 Prep, 1 Référence | 0,07 cm | 90μ L/mm | 1 pièce |
| 12014747 | Peigne | 1 Prep, 1 Référence | 0,15 cm | 183μ L/mm | 1 pièce |
| 11569723 | Peigne | 28 | 0,1 cm | 2,7 μl/mm | 1 pièce |
| 12014807 | Peigne | 1 Prep, 1 Référence | 0,1 cm | 120μ L/mm | 1 pièce |
| 12074757 | Peigne | 28 | 0,07 cm | 2,1 μl/mm | 1 pièce |
| 12079807 | Peigne | 28 | 0,15 cm | 4,1 μl/mm | 1 pièce |
| 11539723 | Peigne | 20 | 0,1 cm | 4,1 μl/mm | 1 pièce |
| 12054867 | Peigne | 15 | 0,1 cm | 5,7 μl/mm | 1 pièce |
| 10142892 | Peigne | 10 | 0,1 cm | 8,3 μl/mm | 1 pièce |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
This item is not returnable.
View return policy
Product Code.
12089857
Supplier
Hoefer™
Supplier No.
SE511BKA
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
-
48.20€
41.37€ / 1 pièces
Économisez 6.83€
14% de réduction
Expédition estimée: 04-01-2027
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Léger
- Pratiquement incassable
- Fourni avec un dos standard permettant d’atteindre une profondeur de puits optimale de 25 mm, sauf pour les peignes de préparation à 28 puits qui permettent d’atteindre une profondeur de 15 mm
- Le dos de peigne réglable (disponible séparément, ci-dessous) convertit les peignes de 25 mm de profondeur en peignes de 10 ou de 15 mm de profondeur
Specifications
Specifications
| À utiliser avec (équipement) | Unité d’électrophorèse verticale série SE600, SE400 |
| Type | Dos de peigne réglable |
| Matériau | PTFE |
| Nbre de puits | S.O. |
| Épaisseur (métrique) | S.O. |
| Volume (métrique) des puits | S.O. |
| Profondeur (impériale) | 0,98 in |
| Profondeur (métrique) | 2,5 cm |