Learn More
Hoefer™ Accessoires sécheurs de gel Easy Breeze™ : Film
Code produit 10418254
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Cadre standard du système sécheur de gel à air SE1200 Easy Breeze™
Conditionnement:
50 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
10418254 Cadre standard du système sécheur de gel à air SE1200 Easy Breeze™ 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10418254 Fournisseur Hoefer™ Code fournisseur SE1202
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Pour une utilisation avec le système sécheur pour gel Easy Breeze SE1200
Film de séchage de gel
  • Pour la photographie ou la fluorographie, le cellophane transparent garantit une photographie ou une exposition sans distorsion
  • Pour l’autoradiographie, l’utilisation d’une feuille Mylar™ à la place d’une feuille de cellophane permet d’éliminer facilement le Mylar après séchage pour une émission bêta maximale
Spécification
À utiliser avec (équipement) Cadre standard du système sécheur de gel à air SE1200 Easy Breeze™
Type Feuille de cellulose poreuse