Learn More
Hoefer™ Accessoires pour sécheur de gel sous vide GD2000 Feuille de revêtement en caoutchouc
Code produit 11559633
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Sécheur de gel GD2000 sous vide, SE1140, SE1150, SE1160 et sécheurs de gel SE1175
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
11559633 Sécheur de gel GD2000 sous vide, SE1140, SE1150, SE1160 et sécheurs de gel SE1175 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11559633 Fournisseur Hoefer™ Code fournisseur SE1143
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    118.00€
    110.47€ / 1 pièces
    Économisez 7.53€
    6% de réduction
Expédition estimée: 24-11-2026
Assèche les gels d’acrylamide et d’agarose rapidement, uniformément et en toute sécurité.
  • Feuille de recouvrement en caoutchouc de silicone transparent
Spécification
Couleur Transparent
À utiliser avec (équipement) Sécheur de gel GD2000 sous vide, SE1140, SE1150, SE1160 et sécheurs de gel SE1175
Type Feuille de revêtement en caoutchouc
Matériau Silicone