Learn More
Hoefer™ Mini-unité d’électrophorèse sous-marine HE 33
Description
Includes
Chambre pour tampon, couvercle avec câbles, plateau de migration pour gel transparent UV, plateau de coulage de gel, 4 joints mousse, niveau à bulle. Le système complet (03-500-130) comprend également un peigne 8 puits de 1,5 mm d’épaisseur et un peigne a
Pour des séparations très rapides de fragments de restriction d’ADN dans les gels d’agarose
- La base moulée transparente fait office de dissipateur de chaleur—il suffit de remplir la base avec du liquide de refroidissement et de sceller
- Le refroidissement de l’unité avant un cycle permet d’appliquer des tensions plus élevées sans générer de distorsions de bande ni endommager le gel ou l’unité
- Aucun enregistrement requis pour le coulage
- Verrouillage de sécurité électrique dans le couvercle
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | En61010-1, UL61010A-1, CSA C22.2 1010.1, CE |
| Type | Mini-unité d’électrophorèse horizontale sur agarose |
| Plage d’humidité | Jusqu’à 80 % |
| Comprend | Ensemble de chambre pour tampon, couvercle de sécurité avec câbles haute tension, plateau d’exécution, plateau de coulage, joints en mousse, niveau à bulle |
| Modèle | Hoefer HE 33 Basique |
| Taille de l’échantillon | Jusqu’à 32 |
| Température (impériale) maximale | 122°F |
| Température (métrique) maximale | 50°C |
| Volume (impériale) du tampon | 8,4 oz. |
| Volume (métrique) du tampon | 250 ml |
| Afficher plus |