Learn More
Hoefer™ Unité d’électrophorèse sous-marine HE 99X Max
Code produit 11519573
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
HE 99X Max Basique
HE 99X Max Complet
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle unitSize
11519573 HE 99X Max Basique 1 pièce
12004817 HE 99X Max Complet 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11519573 Fournisseur Hoefer™ Code fournisseur HE99X
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    618.08€
    541.15€ / 1 pièces
    Économisez 76.93€
    12% de réduction
Expédition estimée: 24-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
Chambre pour tampon avec électrodes et pieds de mise à niveau, couvercle de sécurité avec câbles, niveau à bulle. Le système complet (03-500-121) comprend également 15 x 20 cm de plateau de cylindre et un plateau de marche transparent aux rayons UV ; Prélèvement de 15 suits d’épaisseur de 1,5 mm ; Peignet réglable qui permet de contrôler la profondeur des puits d’échantillon
Offre un coulage de gel sans gâchis sans bande ni barrages
  • L’unité peut accueillir une grande variété de longueurs de gel pour une résolution maximale des fragments d’ADN
  • Les ponts d’agarose sont également logés, de sorte que les gels peuvent être utilisés de façon non sous-marine
  • La conception robuste offre fiabilité et sécurité
Spécification
Certifications/Conformité En61010-1, UL61010A-1, CSA C22.2 1010.1, CE
Type Unité d’électrophorèse horizontale sur agarose
Plage d’humidité Jusqu’à 80 %
Comprend Ensemble de chambre pour tampon, couvercle de sécurité avec câbles haute tension, joints mousse, niveau à bulle
Modèle HE 99X Max Basique
Taille de l’échantillon 60
Température (impériale) maximale 113°F
Température (métrique) maximale 45°C
Volume (impériale) du tampon 40,5 oz.
Volume (métrique) du tampon 1200 mL
Dimensions (L x l x H) 14,1 x 7,1 x 5,5 po (36 x 18,2 x 14 cm)
Longueur (impériale) 14,1 in
Longueur (impériale) du gel 5,9, 3,9 ou 7,8 po.
Longueur (métrique) 36 cm
Longueur (métrique) globale 15, 10 ou 20 cm
Largeur (impériale) 7,1 in
Largeur (impériale) du gel 5,9 in
Largeur (métrique) 18,2 cm
Largeur (métrique) du gel 15 cm
Hauteur (impériale) 5,5 in
Hauteur (métrique) 14 cm
Tension 200 V
Puissance 20 w
Ampérage 100 mA